Print…
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Azlon®
Fornecedor: SciLabware
BNL0060PN BNL0500P BNL1000P BNL0030PN BNL0150PN
215-0522EA 31.5 EUR
215-0522 215-0525 215-0526 215-4058 215-3108
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Azlon®
Frascos Frascos de Plástico
LDPE, translucent with PP screw cap.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • More flexible and more impact resistant than HDPE bottles
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904