Print…
Frascos Premium com tampas roscadas, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
1127075 1127076 1127077 1127078
215-2059EA 27.9 EUR
215-2059 215-2060 215-2061 215-2062
Frascos Premium com tampas roscadas, DURAN®
Frascos Frascos de Vidro
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
  • Excelente resistência a produtos químicos, elevada resistência ao choque térmico (160 K)
  • Escala com precisão de ±5 %, com graduações invertidas adicionais para leitura de volumes retirados
  • O sistema completo, constituído pelo frasco, pela tampa e pelo anel antigotejamento, satisfaz os requisitos da USP/FDA
Os frascos Premium são o passo seguinte na evolução do frasco de laboratório standard. A escala no frasco caracteriza-se por uma precisão de ±5%, e as graduações invertidas adicionais permitem a leitura tanto do nível de enchimento actual como dos volumes retirados. O frasco oferece ao utilizador segurança e fiabilidade melhoradas, graças ao certificado de lote. Por último, a tampa com rosca caracteriza-se por uma resistência térmica extremamente elevada e inclui um anel antigotejamento acoplado. Esta tampa pode ser utilizada com temperaturas de –196 a +200 °C, e possui também uma junta de silicone revestida a PTFE. Proporciona uma vedação excepcional para meios líquidos e em fase gasosa. A tampa e o anel antigotejamento são incolores, para que não haja contaminação em estufas, câmaras de secagem e armários de esterilização por corantes dissolvidos. Cada frasco possui um "código de rastreio". Este identificador de lote constitui uma referência prática para informações como a data de fabrico, qualidade do vidro e a conformidade com as normas. Ao contrário dos frascos standard, o certificado correspondente acompanha os produtos fornecidos.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).
Certificações: ISO 4796-1 and DIN ISO 718