Print…
Frascos de diluição com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2500-0280 2500-0380 2505-0380
215-7801EA 99 EUR
215-7801 215-7802 215-7812
Frascos de diluição com tampa roscada, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De polissulfona (PSF), transparentes, ou de polipropileno copolímero (PPCO), translúcidos, com tampa roscada de PP.
  • PSF: Outstanding resistance to weak acids, bases and all aqueous solutions/PPCO: Outstanding resistance to strong acids, alcohols and bases
  • PSF: Temperature resistant from −100 to +165 °C/PPCO: Temperature resistant from −40 to +121 °C
  • PSF: Autoclavable, use with Tween shortens service life/PPCO: Autoclavable, sustains repeated cleaning and autoclaving with Tween
Conformes com os métodos de diluição descritos nos métodos standard de análise de água e de análise de lacticínios, bem como com outros métodos standard profissionais.