Print…
Bottles, narrow neck, round, PPCO, with screw caps, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2006-0002 2006-0004 2006-0016 2006-0032 2006-9025 2006-9050 2006-9125 2006-0001 2006-0008
215-7565EA 14.2 EUR
215-7565 215-7566 215-7570 215-7571 215-7562 215-7563 215-7561 215-7564 215-7568
Bottles, narrow neck, round, PPCO, with screw caps, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De PPCO, translúcidos, com tampa roscada de PP.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até 121 °C, autoclaváveis com ou sem conteúdo
  • Muito resistentes à fractura, à prova de fugas
Ideais para o armazenamento e expedição de líquidos.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.