Print…
Frascos, gargalo estreito, redondos, HDPE, baixo teor de partículas, IP2, com tampas de rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
382099-0250 382099-0500 382099-1000
215-1271EA 38 EUR
215-1271 215-1272 215-1279
Frascos, gargalo estreito, redondos, HDPE, baixo teor de partículas, IP2, com tampas de rosca, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De HDPE, translúcidos, com tampa roscada de PP.
  • Good chemical resistance
  • Screw cap supplied assembled on the bottle
  • Leakproof
Frascos com uma média inferior a 30 partículas por ml a 0,3 µm e superior. Excelentes para o armazenamento de produtos químicos de elevada pureza. O produto inclui um certificado de qualidade que assegura que o produto foi testado e aceite de acordo com as especificações NALGENE. Os frascos IP 2 com baixo teor de partículas podem ser utilizados em conformidade com os regulamentos para os clientes que concebem, montam e certificam as suas próprias embalagens combinadas.