Print…
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 12.3 EUR
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De LDPE, translúcidos, com tampa roscada de PP.
  • Boa resistência química, resistentes ao calor até +80 °C
  • Particularmente adequados para análises vestigiais
  • Mais flexíveis e resistentes a impactos do que os frascos de HDPE, à prova de fugas
Ideais para o armazenamento e expedição de líquidos.