Print…
Bottle, narrow neck, round, PP, with screw caps
Fornecedor: KARTELL
1595 1597 1599 1601 1603
215-1334EA 2.8 EUR
215-1334 215-1335 215-1336 215-1337 215-1338
Bottle, narrow neck, round, PP, with screw caps
Frascos Frascos de Plástico
In PP, with threaded cap.
  • With standardised GL thread
  • Perfect sealing
Certificações: Compliant with DIN 13316 and DIN 168.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904