Print…
Frascos, gargalo estreito, redondos, HDPE, com tampas de rosca, tipo Boston, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
312002-9050 312002-0008 312002-9125 312002-0032 312002-0006 312002-0001 312002-0002 312002-0004 312002-0016 312002-9025
215-0234EA 1660 EUR
215-0234 215-0209 215-0246 215-0225 215-0207 215-0189 215-0190 215-0194 215-1377 215-1379
Frascos, gargalo estreito, redondos, HDPE, com tampas de rosca, tipo Boston, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De HDPE, translúcidos, com tampa roscada de PP.
  • Boa resistência química
  • Resistentes a temperaturas de –100 a +120 °C
  • À prova de fugas
Ideal for storing, packaging and transporting liquids. Robust, strong and stable.
Atenção: O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.