Print…
Frascos, gargalo estreito, redondos, PFA, com tampas de rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
1630-0004 1630-0008 1630-0016 1630-0032 DS1630-0001 DS1630-0002
215-7163EA 97.6 EUR
215-7163 215-7164 215-7165 215-7166 215-7161 215-7162
Frascos, gargalo estreito, redondos, PFA, com tampas de rosca, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De PFA, translúcidos, com tampa roscada de PFA.
  • Máxima resistência a produtos químicos
  • Resistentes a temperaturas desde −270 até +250 °C, autoclaváveis
  • À prova de fugas
Frascos com a mais elevada resistência a temperaturas extremas, a produtos químicos e à corrosão. Inertes a quase todos os produtos químicos excepto a metais alcalinos fundidos, compostos de flúor e compostos complexos de halogéneo a altas temperaturas e sob pressão.
Atenção: *O(s) produto(s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.