Print…
Frascos, quadrados, de boca estreita ou larga, com rosca
Fornecedor: DWK Life Sciences
238102456 238162453 238163655 238164454 238165459 238202405 238203607 238204406 238262402 238263604 238264403 238265408 238103658 238162453_10 238163655_10
215-1614EA 5 EUR
215-1614 215-1634 215-1635 215-1636 215-1637 215-1664 215-1665 215-1666 215-1684 215-1685 215-1686 215-1687 SCOT238103658 SCOT238162453_10 SCOT238163655_10
Frascos, quadrados, de boca estreita ou larga, com rosca
Frascos Frascos de Vidro
Soda-lime glass, clear or amber, without screw caps.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Para uso em aplicações sem cargas térmicas elevadas
  • Estão disponíveis diversos tipos de tampas, fornecidas a pedido
Rosca DIN. Economizadores de espaço no armazenamento e no transporte. Estáveis, antiderrapantes.