Print…
Frascos, gargalo estreito, redondos, PC, com tampas de rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2205-0016 2205-0032 DS2205-0010 DS2205-0020 DS2205-0210 DS2205-0250
215-7581EA 41.1 EUR
215-7581 215-7582 215-7585 215-7586 215-7583 215-7584
Frascos, gargalo estreito, redondos, PC, com tampas de rosca, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De PC, transparentes, com tampa roscada de PP.
  • Robustos, resistentes a impactos, leves
  • Resistentes ao calor até 135 °C, autoclaváveis
  • À prova de fugas
Ideal for storing aqueous solutions and for short-term storage of culture media. The four and eight litre sizes have built-in shoulder loop for attaching an identification tag.