Print…
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2015-0030 2015-0060 2015-0125 2015-1000 2015-0250 2015-0500 2015-2000
215-7601EA 46.5 EUR
215-7601 215-7602 215-7603 215-7606 215-7604 215-7605 215-7607
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Frascos Frascos de Plástico
De PC, transparentes, com tampa roscada de PP.
  • Robustos, resistentes a impactos, leves
  • Resistentes ao calor até 135 °C, autoclaváveis
  • À prova de fugas
Ideais para armazenar soluções aquosas e para o armazenamento a curto prazo de meios de cultura. O frasco de 2000 ml possui uma pega integral para facilitar o manuseamento.
Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables. Excellent clarity helps easily identify content levels.
Molded in graduations for ease in dispensing. 2 L size has molded-in handgrips to aid in lifting and pouring contents.
Certificações: USP Class VI; FDA - 21 CFR