Print…
Frascos, de boca estreita, quadrados, com tampa roscada, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
218202453 218203655 218204454 218205459
215-8401EA 9.6 EUR
215-8401 215-8402 215-8403 215-8404
Frascos, de boca estreita, quadrados, com tampa roscada, DURAN®
Frascos Frascos de Vidro
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with PP screw cap and pouring ring.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Expansão térmica mínima, dando resistência relativamente alta às mudanças de temperatura
  • Vidro Tipo I de acordo com USP, EP e JPa
Graduados, rosca DIN, anel antigotejamento e tampa roscada azul Economizam espaço nas prateleiras, no frigorífico, nos autoclaves e quando têm de ser transportados. Estáveis, antiderrapantes.
With printed retrace code (batch identification).