Print…
Frascos de laboratório, de boca estreita, com rosca, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 11 EUR
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Frascos de laboratório, de boca estreita, com rosca, DURAN®
Frascos Frascos de Vidro
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, sem tampa.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Cilíndricos, com graduação e rosca DIN. Sem anel antigotejamento e sem tampa.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).
*Com rebordo de vidro de formato especial, facilita o verter e dispensa anel antigotejamento.
**O reforço circular do frasco assinala o nível de enchimento do conteúdo nominal.
Certificações: ISO 4796-1