Print…
VWR®, Frascos de laboratório, redondo, com tampa roscada
Fornecedor: VWR Collection
215-1592EA 72.5 EUR
215-1592 215-1593 215-1594 215-0057 215-0058 215-0059 215-1595 215-1596 215-3261
VWR®, Frascos de laboratório, redondo, com tampa roscada
Frascos Frascos de Vidro
Vidro borosilicato 3.3, com tampa rosca em PP e anel corta-gotas.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
A alternativa económica para uma vasta gama de aplicações laboratoriais. Cilíndricos, com graduação, rosca DIN GL 32 ou GL 45, anel antigotejamento e tampa roscada azul.
ISO 4796
Certificações: ISO 4796