Print…
VWR®, Frascos, de boca estreita, com tampa roscada, LDPE
Fornecedor: VWR Collection
215-5637EA 10.8 EUR
215-5637 215-5638 215-5639 215-5640 215-5641 215-5642
VWR®, Frascos, de boca estreita, com tampa roscada, LDPE
Frascos Frascos de Plástico
De LDPE, translúcido. Excelentes para a colheita de amostras, armazenamento e transporte de líquidos.
  • À prova de fugas, resistentes e versáteis
  • Podem ser apertados e são excelentes como conta-gotas ou esguichos
  • Graduação em relevo
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904