Print…
Frascos para meios de cultura, quadrados, esterilizados, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
342020-0060 342020-0125 342020-0250 342020-1000 342020-2000 342020-9500 342020-0500 342020-0030 342024-0125 342024-0250 342024-0030 342024-0060 342024-0500 342024-1000
216-0307EA 490 EUR
216-0307 216-0308 216-0309 216-0311 216-0312 216-0609 216-0310 216-0306 216-0381 216-0382 216-0379 216-0380 216-0383 216-0384
Frascos para meios de cultura, quadrados, esterilizados, Nalgene®
Frascos Frascos para meios
PETG.
  • À prova de fugas, inquebráveis e duráveis
  • A transparência e a permeabilidade reduzida ao dióxido de carbono e ao oxigénio possibilitam o armazenamento de meios até 6 meses
  • Os frascos e as tampas são esterilizados por radiação e não pirogénicos
Uma alternativa económica aos frascos de vidro para o armazenamento e transporte de meios. Disponíveis com ou sem tampa roscada de HDPE natural. As tampas para os frascos de 30 a 1000 ml são de cor esbranquiçada natural. A tampa para o frasco de 2000 ml é branca. Os frascos e as tampas não são autoclaváveis. Embalados em tabuleiros envoltos em película termo-retráctil.