Print…
Frascos para meios de cultura, quadrados, estéreis, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
342040-0650 342044-0125 342044-0650 342044-1000 342040-0250 842040-0650 842040-1000 842040-0125
215-1847EA 0 EUR
215-1847 215-1849 215-1850 215-1851 392-0378 392-0381 392-0397 NALG842040-0125
Frascos para meios de cultura, quadrados, estéreis, Nalgene®
Frascos Frascos para meios
PET, clear, with thread or complete with white HDPE screw caps.
  • Boa resistência química
  • Termicamente resistentes, de −40 a +70 °C
  • Inquebráveis, indicados para serem transportados por via aérea, à prova de fugas
Frascos leves e inquebráveis, com excelentes propriedades de difusão de gás, para o armazenamento e o transporte de meios líquidos, soluções tampão e soros. Os frascos e as tampas são esterilizados por radiação gama e estão isentos de pirógenos. São não citotóxicos. Com graduações texturizadas e anel vedante interior, para a utilização de tampas invioláveis.
Certificações: Em conformidade com os requisitos relativos a padrões de toxicidade anormais seja da Farmacopeia Norte-americana, classe VI, USP 661, seja da Farmacopeia Europeia.
Embalagem: embalados em camadas de película termorretráctil. As camadas são acondicionadas em embalagem dupla para uso em ambientes críticos.