Print…
Garrafas para meios de cultura, quadradas, com tampas com septo, estéreis, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
342023-0060 342023-0125 342023-0500 342023-1000 342023-9500
215-1165EA 1210 EUR
215-1165 215-1489 215-1490 215-1491 215-1492
Garrafas para meios de cultura, quadradas, com tampas com septo, estéreis, Nalgene®
Frascos Frascos para meios
De PETG, incolor com tampa roscada de silicone/PTFE.
  • Boa resistência química
  • Termicamente resistentes, de −40 a +70 °C
  • A tampa de silicone/PTFE com septo é fornecida com um acabamento de PTFE inerte e repelente, para garantir a integridade das amostras
Não há melhor para a embalagem de reagentes biológicos e reagentes para diagnóstico, que não só têm de ser removidos assepticamente, como aos quais qualquer suplemento tem de ser adicionado com uma seringa. Os frascos e as tampas são esterilizados por radiação gama e são não tóxicos.
Certificações: Complying with the requirements of USP, Class VI and European Pharmacopeia for Abnormal Toxicity Standards.
Embalagem: embalados em camadas de película termorretráctil externa em caixas duplas, para aplicações em salas brancas.