Print…
Jerricans, Narrow Neck, Rixius
Fornecedor: RIXIUS
6020305045WC 6020310045WC 6020320061WC 6020325061WC
RIXI6020305045WCEA 203 EUR
RIXI6020305045WC RIXI6020310045WC RIXI6020320061WC RIXI6020325061WC
Jerricans, Narrow Neck, Rixius
Frascos Jerricans
HDPE, blue.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Termicamente resistentes de −40 a +110 °C
  • Com aprovação UN
Recipiente universal para a indústria, comércio e laboratórios. Ideais para embalagem, armazenamento e transporte.