Print…
Carboys, wide neck, rectangular with spigot, HDPE, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2320-0020 2320-0050 2321-0020 2321-0050 2322-0020 2322-0050
216-8611EA 128 EUR
216-8611 216-8612 216-8631 216-8632 216-8651 216-8652
Carboys, wide neck, rectangular with spigot, HDPE, Nalgene®
Frascos Garrafões
De HDPE, translúcidos, de PPCO, translúcidos, ou de PC, transparentes.
  • HDPE: Good chemical resistance/PPCO: Very good chemical resistance/PC: Good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to 120 °C/PPCO: Heat resistant up to 121 °C, autoclavable/PC: Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Leakproof closure
Com tampas roscadas de PP branco e torneira de PP. Forma rectangular economizadora de espaço. Calibrados em galões e litros. Abertura larga para facilitar o enchimento e a decantação ou limpeza. Pega robusta de aço inoxidável. OMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement