Print…
Carboys, wide neck, PC, Clearboy™, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
DS2213-0020 DS2213-0050
216-5101EA 193 EUR
216-5101 216-5102
Carboys, wide neck, PC, Clearboy™, Nalgene®
Frascos Garrafões
De PC, transparentes, com tampa roscada de PP branco.
  • Boa resistência química
  • Resistência térmica de −135 a +135 °C, autoclaváveis
  • Leves, extremamente resistentes a impactos, à prova de fugas
Ideais para o armazenamento de produtos sólidos e para o uso sob temperaturas extremas. Abertura larga (Ø de 90 mm) para facilitar o enchimento e a decantação ou limpeza. Calibrados em galões e litros. Pega robusta de aço inoxidável.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement