Print…
Jerricans, fluorados, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2242-0025 2242-0050
216-8511EA 89.1 EUR
216-8511 216-8512
Jerricans, fluorados, Nalgene®
Frascos Jerricans
HDPE, fluorados, com tampa roscada PP fluorada.
  • Resistente à maioria dos ácidos, compostos alcalinos e solventes orgânicos agressivos
  • Resistentes a temperaturas de −100 a +120 °C
  • Design estável e robusto, com graduações moldadas em galões e litros, tampa à prova de fugas
Propriedades de conservação melhoradas, penetração e absorção de solventes reduzida, graças às superfícies interiores e exteriores fluoradas. A fluoração melhora a durabilidade de jerricans e reduz as perdas devido à permeabilidade. Base larga e um centro de gravidade baixo proporcionam estabilidade. O vazamento é facilitado com bico integrado.