Print…
Jerricans, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2240-0015 2240-0025 2240-0050
216-8691EA 66 EUR
216-8691 216-8692 216-8693
Jerricans, Nalgene®
Frascos Jerricans
De HDPE, translúcidos, com tampa roscada de PP branco.
  • Boa resistência química
  • Resistentes a temperaturas de −100 a +120 °C
  • Design estável e robusto, com graduações integradas em galões e litros, à prova de fugas
Boa estabilidade, assegurada por uma base larga e um centro de gravidade baixo. O bico é suficientemente comprido para a transferência precisa de líquidos. Com tampa de vedação acoplada que não se perde. A base com reentrância oferece uma ajuda adicional durante a transferência do conteúdo.