Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada
Fornecedor: KARTELL
1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
216-2403EA 157 EUR
216-2403 216-2404 216-2405 216-2406 216-2407 216-2408 216-5742
Frascos, de boca larga, com tampa roscada
Frascos e caixas de coloração Frascos, uso geral
De HDPE, translúcido.
  • Boa resistência química
  • Termicamente resistentes entre –50 e +80 °C
  • Especialmente adequados para o armazenamento e transporte de pós e de produtos pastosos
Com tampa roscada preta e elemento vedante.
Certificações: Suitable for foodstuff according to EC regulation 10/2011.