Print…
Frascos, de forma baixa, com rosca Twist-off
Fornecedor: RIXIUS
1-0800-0050-43 1-0800038066KT 1-0800-0720-66 1-0800-0212-66 1-0800-0720-82 1-0801-0490-82 1-0800-0160-48 1-0800-0370-66 1-0800-1062-82 S080001004875
216-3620EA 1.8 EUR
216-3620 216-3622 216-3623 216-3621 RIXI1-0800-0720-82 RIXI1-0801-0490-82 RIXI1-0800-0160-48 RIXI1-0800-0370-66 RIXI1-0800-1062-82 RIXIS080001004875
Frascos, de forma baixa, com rosca Twist-off
Frascos e caixas de coloração Frascos, uso geral
De vidro, sem tampa.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Para uso em aplicações sem cargas térmicas elevadas
  • Tampas roscadas opcionais em metal disponíveis nas referências de 216-3630 a 216-3633
Ideais para a colheita de amostras, armazenamento e transporte de pós, granulados, produtos pastosos ou líquidos.