Print…
Frascos de hibridação, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
805000 805001 805003 805007 805011 805015 805021 805027 805031
732-4600EA 82 EUR
732-4600 732-4601 732-4602 732-4603 732-4604 732-4605 732-4607 732-4609 732-4610
Frascos de hibridação, WHEATON®
Frascos Frascos de Hibridação
Frascos de vidro borossilicato, tampas de PBT com revestimentos internos de PTFE/silicone.
  • Cinco tamanhos de frascos para acomodarem diversos tamanhos de membrana
  • Os frascos adaptam-se à maioria das estufas de hibridação standard
  • As paredes laterais robustas de 3,2 mm proporcionam segurança acrescida
  • Os frascos com revestimento de segurança estão disponíveis com um revestimento de plástico resistente e antiderrapante, para redução de potenciais rupturas e da exposição a materiais perigosos
  • Rack de acrílico com capacidade para até seis frascos de hibridação,
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable