Print…
Frascos lavadores de gases, Drechsel, VitraPOR®
Fornecedor: ROBU GLASFILTER
41101 41100 41102 41103 41104
201-1901EA 63.7 EUR
201-1901 201-0922 201-0923 201-0924 201-0925
Frascos lavadores de gases, Drechsel, VitraPOR®
Frascos Frascos lavadores de gases
DURAN®, borosilicate glass, clear, with PBT screw caps.
  • Com filtro de vidro sinterizado, de porosidade 1 (diâmetro do disco sinterizado de 25 mm)
  • Todos os componentes do sistema podem ser encomendados à parte
  • Excelente resistência térmica e a produtos químicos
O fornecimento inclui frascos lavadores de gases com rosca DIN GL 45, tampa roscada de utilização versátil e 2 conectores de tubo, de PP, com união roscada