Print…
Frascos lavadores de gases, Drechsel
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05500537 05500549 05500558 05500570 05510137 05510149 05510158 05510170 05510237 05510037 05510049 05510058 05510070 05510249 05510258 05510270
201-1421EA 46.6 EUR
201-1421 201-1422 201-1423 533-2124 201-1111 201-1420 201-1413 201-1414 LENZ05510237 LENZ05510037 LENZ05510049 LENZ05510058 LENZ05510070 LENZ05510249 LENZ05510258 LENZ05510270
Frascos lavadores de gases, Drechsel
Frascos Frascos lavadores de gases
De vidro borosilicato DURAN®.
  • Disponíveis com ou sem placa filtrante Por. 0/1/2
  • Todos os componentes do sistema podem ser encomendados em separado
  • Excelente resistência térmica e aos produtos químicos
Consistem num frasco lavador de gases com junta esmerilada normalizada IN 29/32 e num encaixe com junta cónica IN 29/32 e ainda em dois conectores de tubos com diâmetro exterior de 11 mm.
Certificações: DIN 12463 (Gas washing bottle, bottle only); DIN 12596 (Gas washing bottle heads).