Print…
Frascos conta-gotas, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
232702404 232702461 232701708 232701765
215-6212EA 13.8 EUR
215-6212 215-6222 215-6211 215-6221
Frascos conta-gotas, DURAN®
Frascos Frascos Conta-Gotas
Soda-lime glass, clear or amber.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Para uso em aplicações que não envolvam tensões térmicas elevadas
  • Pipeta de vidro IN substituível com tetina de sucção de borracha
Castanhos para proteger substâncias sensíveis à luz.