Print…
Frascos conta-gotas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7861EA 69.3 EUR
215-7861
Frascos conta-gotas, Nalgene®
Frascos Frascos Conta-Gotas
PTFE/FEP, with ETFE drip lock and cap.
  • Resistência química excelente
  • Resistentes ao calor até 150 °C, autoclaváveis
  • A tampa de vedação acoplada não se perde
Adequados para a dispensação por gotas de praticamente todas as substâncias químicas.