Print…
Frascos conta-gotas, LDPE, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2750-9025 2750-9050 2750-9125 2751-9025 2751-9050 2751-9125
215-7171EA 46.5 EUR
215-7171 215-7172 215-7173 215-1058 215-1059 215-1060
Frascos conta-gotas, LDPE, Nalgene®
Frascos Frascos Conta-Gotas
De LDPE, translúcido ou LDPE, brancos , com tampa roscada de PP branco e ponta doseadora de LDPE.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • Drop-control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
  • Flexible for easy handling, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Estes frascos conta-gotas asseguram uma dispensação fiável e repetível de reagentes e de outros líquidos. São uma excelente alternativa às pipetas e a outros dispositivos de dispensação convencionais. São adequados para a maioria das aplicações farmacêuticas, de biotecnologia e de diagnóstico. De material branco, ideais para produtos sensíveis à luz UV.