Print…
Frascos conta-gotas, LDPE, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
211631 211634 211635 211633 211630 211625 211622 211624 211623 W211636
215-2760EA 305 EUR
215-2760 215-2761 215-8002 215-8001 215-8000 215-4003 215-4000 215-4002 215-4001 734-3650
Frascos conta-gotas, LDPE, WHEATON®
Frascos Frascos Conta-Gotas
De LDPE, transparentes, com tampa de PP branco.
  • Boa resistência química, resistentes ao calor até 80 °C
  • O frasco dispensa uma gota de cada vez
  • A ponta conta-gotas encaixa-se com firmeza na sua posição e é facilmente removida para o enchimento
Com pontas conta-gotas alongadas e com tampas adaptadas. Estes frascos conta-gotas asseguram uma dispensação fiável e repetível de reagentes e de outros líquidos. São uma excelente alternativa às pipetas e a outros dispositivos de dispensação convencionais. São adequados para a maioria das aplicações farmacêuticas, de biotecnologia e de diagnóstico.