Print…
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2411-0015 2411-0030 2411-0060 2411-0125 2411-0250
215-7871EA 35.6 EUR
215-7871 215-7872 215-7873 215-7874 215-7875
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Frascos Frascos Conta-Gotas
De LDPE, com vedante e tampa de PP.
  • Boa resistência química, resistentes ao calor até 80 °C
  • Tampa acoplada
  • À prova de fugas
Dispensam apenas uma gota de cada vez. De enchimento fácil.