Print…
Frascos conta-gotas, LDPE, tipo Ranvier
Fornecedor: KARTELL
388 389 391 392 393
215-9110EA 5.2 EUR
215-9110 215-9115 215-9120 215-9125 215-9130
Frascos conta-gotas, LDPE, tipo Ranvier
Frascos Frascos Conta-Gotas
De LDPE, translúcidos, com tampa roscada de polietileno vermelho.
  • Boa resistência química
  • Resistente ao calor até +80 °C
  • À prova de choque
Garrafas completas, com pipeta conta-gotas e tetina de borracha.