Print…
Frascos para centrífuga, PC/PPCO, com tampa de rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 123 EUR
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Frascos para centrífuga, PC/PPCO, com tampa de rosca, Nalgene®
Frascos Frascos para centrífuga
De PC ou PPCO, de boca larga, com tampa de rosca de PP e junta de silicone, autoclaváveis.
  • Resistência química excelente
  • Os modelos de 250 ml suportam forças de até 27 500 ×g e os de 500 ml até 13 700 ×g
  • Quando usar o frasco de 250 ml num rotor Sorvall GSA, utilize o adaptador com a ref.ª 525-2300