Print…
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3120-0250 3120-0500 3120-1000 3120-1010 3120-9500 3121-0250 3122-0250 3122-0500 3122-1000 3122-1010 3127-0250
525-2311EA 49.4 EUR
525-2311 525-2314 525-2316 525-2315 525-2313 525-2361 525-2331 525-2333 525-2335 525-2336 525-2341
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Frascos Frascos para centrífuga
Com tampa de rosca.
Quando usar os frascos de 250 ml num rotor Sorvall GSA, utilize o adaptador com a ref.ª 525-2300. Com as velocidades máximas são necessárias tampas de vedação; veja os artigos com as referências 525-2913, 525-2914 ou 525-2915.
PPCO
Translúcidos, autoclaváveis. Resistência química excelente.
Suportam forças de até 13200×g para 250 ml, 4800×g para 500 ml e 7100×g para 1000 ml.
HDPE
Translúcidos.
Suportam temperaturas baixas até –100 °C e forças até 8000×g.
PC
Transparentes, autoclaváveis.
Suportam forças de até 27500×g para 250 ml, 13700×g para 500 ml e 7100×g para 1000 ml.
FEP
Translúcidos, autoclaváveis. Resistentes a ácidos, bases ou solventes. Excelentes para extracções de clorofórmio e de fenóis.
Suportam temperaturas desde –100 até +150 °C. Suportam forças até 4000×g.