Print…
Frascos de centrífuga, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3143-0175 3144-0175 3145-0175
525-2431EA 114 EUR
525-2431 525-2441 525-2451
Frascos de centrífuga, Nalgene®
Frascos Frascos para centrífuga
De fundo cónico e sem rebordo, graduados.
  • Suportam forças de até 27 500 ×g, sendo que o modelo 525-2451 suporta forças de até 5800 ×g
  • Ideais para centrífugas refrigeradas ou não refrigeradas
  • Têm de ser usados com o adaptador com a ref.ª 525-2400