Print…
Uniões de anteparo farpadas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
6149-0001 6149-0002
216-8931EA 17.6 EUR
216-8931 216-8932
Uniões de anteparo farpadas, Nalgene®
Conexões e Conectores
A maior parte das tampas Nalgene®, bem como as de outros fabricantes podem ser equipadas com estes conectores para a transferência de líquidos sem uma ventilação ou dispositivo de ventilação. Para o fazer, basta perfurar dois orifícios de encaixe na tampa, inserir os conectores de encaixe e dos tubos e fixar os tubos com um diâmetro interior de 6 ou 13 mm. As tampas Nalgene® 53B (53 mm) só podem ser equipadas com os conectores de tubos de 6 mm e as tampas 83B (83 mm) podem ser equipadas com ambos os conectores de 6 e 13 mm.
  • Kit de conversão completo, com modelo e instruções completas
  • Montagem à prova de fugas
  • Autoclavável
Conectores de PP, porcas de acetal, vedantes de silicone e tampa de TPE.