Print…
Garrafões com tubuladura inferior, com tampa roscada e torneira
Fornecedor: KARTELL
1660 1662 1664 1666
216-5745EA 34.8 EUR
216-5745 216-5744 216-5746 216-5747
Garrafões com tubuladura inferior, com tampa roscada e torneira
Frascos Frascos com Torneira
De HDPE, translúcidos, com tampa roscada azul e torneira de escoamento de encaixe justo.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor até 80 °C (120 °C por períodos curtos)
  • De paredes espessas, extremamente resistentes, um fecho mais profundo com vedante de encaixe que aumenta o desempenho estanque
Ideais para o armazenamento e dispensação de líquidos. Também recomendados para uso como frascos de decantação. Equipados com uma pega de transporte, os tamanhos de 25 e 50 L possuem duas pegas de transporte.