Print…
Frascos, gargalo estreito, redondos, LDPE ou PP, com tampas de rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2202-0005 2202-0010 2202-0020 2203-0005 2203-0010 2203-0020
215-7742EA 15.5 EUR
215-7742 215-7744 215-7748 215-7752 215-7754 215-7758
Frascos, gargalo estreito, redondos, LDPE ou PP, com tampas de rosca, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
Translúcidos, de LDPE ou de PPCO, com tampa roscada de PP.
  • LDPE: boa resistência a produtos químicos/PPCO: excelente resistência a produtos químicos
  • LDPE: resistentes ao calor até 80 °C/PPCO: resistentes ao calor até 121 °C, autoclaváveis
  • Tampa à prova de fugas
Frascos de grande volume para a expedição ou armazenamento de produtos químicos, soluções padrão, água destilada, etc. Os tamanhos de 4000 e 8000 ml têm uma argola incorporada para a colocação de uma etiqueta.