Print…
Carboys, narrow neck, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2220-0010 2220-0020
216-4398EA 31.6 EUR
216-4398 216-4399
Carboys, narrow neck, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Frascos Garrafões
De LDPE, translúcidos, com tampa roscada de PP branco.
  • Boa resistência química
  • Termicamente resistentes entre −100 e +80 °C
  • À prova de fugas
A pega grande facilita o transporte quando são utilizadas luvas de borracha para o manuseamento seguro de líquidos corrosivos. Abertura deslocada para um dos lados para uma transferência do conteúdo fácil e precisa.