Print…
Garrafões, gargalo largo, PP, com tampa de rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2235-0020 2235-0050
216-4400EA 88.6 EUR
216-4400 216-4401
Garrafões, gargalo largo, PP, com tampa de rosca, Nalgene®
Frascos Garrafões
De PPCO, translúcidos, com tampa roscada de PP branco.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor até 121 °C, autoclaváveis
  • Boca extralarga, pegas largas nos ombros, tampa à prova de fugas, com graduação
Ideais para uso em microbiologia, perfeitos para o manuseamento de grandes quantidades de pós, de outras substâncias sólidas ou tipo pasta.