Print…
Garrafões, gargalo largo, PP ou PC, com fecho de rosca e torneira, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2317-0020 2317-0050 2319-0020 2319-0050 2319-0130
216-8791EA 212 EUR
216-8791 216-8792 216-8771 216-8772 216-4411
Garrafões, gargalo largo, PP ou PC, com fecho de rosca e torneira, Nalgene®
Frascos Garrafões
De PP, translúcidos, com tampa com rosca de PP branca e torneira de escoamento de PP com vedante de TPE, ou de PC, incolores, com tampa com rosca de PP branca e torneira de escoamento de PP com vedante de TPE.
  • De PP: óptima resistência a produtos químicos, ideais para o armazenamento, transporte e dispensação de soluções, meios de cultura e água destilada; de PC: boa resistência a produtos químicos, ideais para o armazenamento, transporte e dispensação de água estéril, reagentes padrão e meios de cultura
  • De PP: resistentes a temperaturas desde –10 até +135 °C, autoclaváveis; de PC: resistentes a temperaturas desde –100 até +135 °C, autoclaváveis
  • À prova de fugas
Abertura de boca larga para fácil enchimento e limpeza. Para uma durabilidade e uma estanquicidade acrescidas, a rosca da torneira de escoamento está moldada em peça única com o garrafão, não estando soldada ao mesmo. Graduados.