Print…
Garrafões, de boca larga, com tampa roscada
Fornecedor: KARTELL
1640 1642
216-2301EA 23 EUR
216-2301 216-2302
Garrafões, de boca larga, com tampa roscada
Frascos Frascos de Plástico
De HDPE, translúcidos, com tampa roscada azul.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor até +80 °C (+120 °C por períodos curtos)
  • De paredes espessas, extremamente resistentes, tampão de encaixe e fecho mais profundo para aumentar o desempenho estanque
Ideais para o armazenamento de pós, produtos pastosos e líquidos. Fácil enchimento e dispensação. Com pega de transporte. Adequados para o contacto com produtos alimentares de acordo com a norma FDA.