Print…
Garrafões, descartáveis, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
342289-0050 342289-0075
215-1182EA 847 EUR
215-1182 NALG342289-0075
Garrafões, descartáveis, Nalgene®
Frascos Garrafões
De HDPE, translúcidos com tampa de PP branco.
  • Boa resistência química
  • Resistentes a temperaturas de -100 a +120 °C
  • Compatíveis com os padrões de referência da USP, classe VI, não citotóxicos
Mais seguros do que os de vidro. Ideais para armazenar líquidos esterilizados e produtos farmacêuticos/biotecnológicos. A boca extralarga facilita o enchimento e esvaziamento.
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Nalgene™ single-use HDPE carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethelyne vessels are ideal forMais informação do produto