Print…
Garrafões de vácuo, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2226-0020 2226-0050
216-8731EA 107 EUR
216-8731 216-8732
Garrafões de vácuo, Nalgene®
Frascos Garrafões
De PP, translúcidos, com tampa roscada de PP branco (83B), vedante de TPE.
  • Excelente resistência química, resistentes ao calor até 135 °C
  • De paredes espessas, construção robusta, rígidos, inquebráveis, à prova de fugas
  • Em aplicações de vácuo mantêm um vácuo total por mais de 8 horas (a 20 °C)
Ideais para serem utilizados como garrafões de vácuo. Para aplicações de vácuo, utilize as tampas roscadas de enchimento e ventilação rápidos com as referências 216-4385 a 216-4388. Os recipientes não foram concebidos para uso com sobrepressão. São os recipientes indicados para transferência e filtração, bem como para aplicações biotecnológicas.