Print…
Carboys, wide neck, PP, with screw cap, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2250-0050 2250-0130 2250-0020
216-8762EA 160 EUR
216-8762 216-8763 216-8761
Carboys, wide neck, PP, with screw cap, Nalgene®
Frascos Garrafões
De PP, translúcidos, com tampa roscada de PP branco, vedante de TPE.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até 135 °C, autoclaváveis
  • Com abertura extralarga, com pegas largas de ambos os lados, à prova de fugas
Ideais para grandes quantidades de meios de cultura, água destilada ou outras soluções.
These autoclavable carboys are used for large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage. These carboys feature a large mouth for easy filling/dispensing, and are made of natural polypropylene withMais informação do produto