Print…
Garrafões, de boca estreita com tampa roscada
Fornecedor: KARTELL
1644 1646 1648 1650
216-2324EA 23.3 EUR
216-2324 216-2326 216-2328 216-2330
Garrafões, de boca estreita com tampa roscada
Frascos Garrafões
De HDPE, translúcidos, com tampa roscada azul.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor até 80 °C (120 °C por períodos curtos)
  • De paredes espessas, extremamente resistentes, um fecho mais profundo com vedante de encaixe que aumenta o desempenho estanque
Ideal for storing and transporting liquids. Includes a carrying handle, 25 and 50 litre sizes have two handles.