Print…
Garrafões, gargalo estreito, PPCO, com tampa de rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2221-0010 2221-0020
216-8681EA 36.7 EUR
216-8681 216-8682
Garrafões, gargalo estreito, PPCO, com tampa de rosca, Nalgene®
Frascos Garrafões
De PPCO, translúcidos, com tampa roscada de PP branco.
  • Excelente resistência química
  • Termicamente resistentes entre −20 e +121 °C, autoclaváveis
  • À prova de fugas
Large handle makes carrying easier while wearing rubber gloves for safe handling of corrosive liquids. Opening offset to one side for easy, precise pouring.